Documentos Principais
Y906778
Sigma-Aldrich
Valve
stainless steel diaphragm, for CGA 660 right angle path, external, right hand thread
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
Materiais
stainless steel diaphragm
Nível de qualidade
Parâmetros
2640 psi max. pressure
Comprimento
4.62 in.
peso
586 g
conector
for CGA 660 right angle path, external, right hand thread
Categorias relacionadas
Outras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)