Y907219
Valve
brass diaphragm, for CGA 540 right angle path, internal, right hand thread
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
Materiais
brass diaphragm
Nível de qualidade
Parâmetros
2640 psi max. pressure
Comprimento
4.62 in.
peso
694 g
conector
for CGA 540 right angle path, internal, right hand thread
Categorias relacionadas
Outras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)