Documentos Principais
Y906921
Sigma-Aldrich
Cylinder
stainless steel, 1/4 in. NPT, capacity 75 mL
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiais
stainless steel
Nível de qualidade
Parâmetros
1800 psi max. pressure
D.E. × D.I. × C
1.5 in. × 1.275 in. × 5.25 in.
capacidade
75 mL
espessura da parede
0.1125 in.
peso
393 g
conector
1/4 in. NPT
Outras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)