Y906484
Cylinder
carbon steel, 1/2 in. NPT, capacity 1.4 L
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
carbon steel
Parâmetros
2015 psi max. pressure
D.E. × D.I. × C
3.31 in. × 3.082 in. × 13 in.
capacidade
1.4 L
espessura da parede
0.114 in.
peso
1992 g
conector
1/2 in. NPT
Outras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)