Z102482
Storage bottles without joints
capacity 1,000 mL, PTFE stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
PTFE stopcock
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
1,000 mL
tamanho da torneira
4 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear glass, with stopcock-equipped septum-inlet.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z102482-1EA | 4061833639573 |