Key Documents
Y906883
Sigma-Aldrich
Cylinder
stainless steel, 1/4 in. NPT, capacity 50 mL
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiais
stainless steel
Nível de qualidade
Parâmetros
1000 psi max. pressure
D.E. × D.I. × C
1 in. × 0.87 in. × 6.25 in.
capacidade
50 mL
peso
186 g
conector
1/4 in. NPT
Categorias relacionadas
Outras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)