Y906689
Cylinder
lecture bottle, carbon steel, 1/4 in. NPT
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
Materiais
carbon steel
Parâmetros
1800 psi max. pressure
D.E. × D.I. × C
2 in. × 1.86 in. × 11.625 in.
capacidade
450 mL
espessura da parede
0.07 in.
peso
739 g
conector
1/4 in. NPT
Categorias relacionadas
Outras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)