Key Documents
Y906743
Sigma-Aldrich
Cylinder
carbon steel, 3/4 in. NPT, capacity 8.0 L
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiais
carbon steel
Nível de qualidade
Parâmetros
2015 psi max. pressure
D.E. × D.I. × C
6.75 in. × 6.444 in. × 19 in.
capacidade
8.0 L
espessura da parede
0.153 in.
peso
10315 g
conector
3/4 in. NPT
Outras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)