W700433
Bicarbonato de sódio
≥99%, FG
Sinônimo(s):
Sodium hydrogenate carbonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥99%
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
densidade
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Outras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W700433-10KG-K | 4065266408393 |
W700433-25KG-K | 4065266408416 |
W700433-1KG-K | 4065266408409 |
W700433-SAMPLE-K | 4065266408430 |