Documentos Principais
W6624
Pyruvic -2-13C acid
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CH313COCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
89.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
grau
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
viscous liquid
p.e.
165 °C
pf
11-12 °C
alteração de massa
M+1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
C[13C](=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1
chave InChI
LCTONWCANYUPML-VQEHIDDOSA-N
Embalagem
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Brian T Chung et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 309, 106617-106617 (2019-10-28)
We developed methods for the preparation of hyperpolarized (HP) sterile [2-13C]pyruvate to test its feasibility in first-ever human NMR studies following FDA-IND & IRB approval. Spectral results using this MR stable-isotope imaging approach demonstrated the feasibility of investigating human cerebral