Documentos Principais
W363308
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl phenylacetate
≥98%, stabilized, FG
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
218.29
Número FEMA:
3633
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10682
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.805
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; honey; floral
grau:
FG
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥98%
contém
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
p.e.
292-297 °C (lit.)
densidade
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; honey; floral
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-2-3-4-8-11-16-14(15)12-13-9-6-5-7-10-13/h3-7,9-10H,2,8,11-12H2,1H3/b4-3-
chave InChI
FJKFIIYSBXHBCT-ARJAWSKDSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)