Documentos Principais
W353977
Sigma-Aldrich
Ocimene
mixture of isomers, stabilized, ≥90%
Sinônimo(s):
3,7-Dimethyl-1,3,6-octatrien, 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Número FEMA:
3539
Beilstein:
1736172
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Número de Flavis:
1.018
NACRES:
NA.21
Agency
meets purity specifications of JECFA
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥90%
contém
α-Tocopherol
índice de refração
n20/D 1.485
p.e.
65-66 °C/13 mmHg
densidade
0.818 g/mL at 20 °C (lit.)
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; woody; tropical
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(CC([H])=C(C)C=C)=C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3
chave InChI
IHPKGUQCSIINRJ-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W353977-SAMPLE4065266896640
W353977-100G4065266896619
W353977-1KG4065266896626