W352623
2-Acetoxy-3-butanone
natural, 99%, FG
Sinônimo(s):
Acetoin acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.414
densidade
1.000 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
creamy; buttery; ethereal; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(7)5(2)9-6(3)8/h5H,1-3H3
chave InChI
ZKPTYCJWRHHBOW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?