A17951
Acetoin
May exist as crystalline dimer
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-2-butanone, Acetylmethylcarbinol
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
crystals
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
pb
148 °C (lit.)
pf
15 °C (monomer)
90 °C (dimer) (lit.)
densidade
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
alérgeno alimentar
no known allergens
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
chave InChI
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde