Documentos Principais
W346209
Sigma-Aldrich
Maltyl isobutyrate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Maltol isobutyrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
196.20
Número FEMA:
3462
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10739
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.525
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
caramel; jam; fruity; sweet
grau:
FG
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
Agency:
meets requirements for JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets requirements for JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
densidade
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
caramel; jam; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)OC1=C(C)OC=CC1=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(2)10(12)14-9-7(3)13-5-4-8(9)11/h4-6H,1-3H3
chave InChI
VSBHYRPUJHEOBE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Maltyl isobutyrate is a flavoring agent used in the food industry. It is one of the constituents of cigarette smoke.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 10-30 ppm
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 1013-1013 (2012)
An overview of the effects of tobacco ingredients on smoke chemistry and toxicity.
Baker RR, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42, 53-83 (2004)
The effect of tobacco ingredients on smoke chemistry. Part I: Flavourings and additives.
Baker RR, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42, 3-37 (2004)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 72-72 (2000)