Documentos Principais
W345001
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-1,4-dithiane
95%, FG
Sinônimo(s):
Meaty dithiane, 1-Mercaptopropanone (dimer), 2,5-Dihydroxy-2,5-dimethyl-1,4-dithiane, 2,5-Dimethyl-1,4-dithiane-2,5-diol, 2,5-Dimethyl-2,5-dihydroxy-p-dithiane, Cyclodithalfarol-705
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
180.29
Número FEMA:
3450
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
15.006
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
95%
pf
124-127 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
meaty; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CC1(O)CSC(C)(O)CS1
InChI
1S/C6H12O2S2/c1-5(7)3-10-6(2,8)4-9-5/h7-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
NHKIYYMFGJBOTK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W345001-100G-K4061835567034
W345001-1KG-K4061835491629
W345001-25G-K4061834406082
W345001-SAMPLE-K4061837536274