SML2517
Tanshinone II-A sodium sulfonate
≥95%
Sinônimo(s):
6,7,8,9,10,11-hexahydro-1,6,6-Trimethyl-10,11-dioxo-phenanthro[1,2-b]furan-2-sulfonic acid sodium salt, Sodium tanshinone IIA sulfonate, Sulfotanshinone sodium II-A, TIIAS
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCCC2=C3C(C(OC(S(=O)(O[Na])=O)=C4C)=C4C(C3=O)=O)=CC=C21
InChI
1S/C19H18O6S.Na/c1-9-13-15(20)16(21)14-10-5-4-8-19(2,3)12(10)7-6-11(14)17(13)25-18(9)26(22,23)24;/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
chave InChI
AZEZEAABTDXEHR-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)