Documentos Principais
W343706
Sigma-Aldrich
3-Methylpentanoic acid
≥98%, FG
Sinônimo(s):
(±)-3-Methylvaleric acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número FEMA:
3437
Beilstein:
1720696
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10149
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
8.056
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
cheese; pungent; sour
grau:
FG
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
p.e.
196-198 °C (lit.)
densidade
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cheese; pungent; sour
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
chave InChI
IGIDLTISMCAULB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • The olfactory coreceptor IR8a governs larval feces-mediated competition avoidance in a hawkmoth.: Discusses the ecological role of 3-Methylpentanoic acid in insect behavior, providing insights into its natural function in communication and survival strategies within ecosystems (Zhang et al., 2019).
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yoshifumi Fujita et al.
Journal of receptor and signal transduction research, 27(4), 323-334 (2007-09-22)
Dresden G protein-coupled receptor (D-GPCR) is one of orphan G protein-coupled receptors (GPCR). Here we report the identification of the ligands and the characterization of D-GPCR. We investigated over 5000 compounds to evoke the response mediated by D-GPCR and identified
W E Mitch et al.
The Biochemical journal, 222(3), 579-586 (1984-09-15)
The effects of leucine, its metabolites, and the 2-oxo acids of valine and isoleucine on protein synthesis and degradation in incubated limb muscles of immature and adult rats were tested. Leucine stimulated protein synthesis but did not reduce proteolysis when