559016
4-Methylhexanoic acid
97%
Sinônimo(s):
(±)-4-Methylhexanoic acid, 4-Ethylpentanoic acid, 4-Methylcaproic acid, 4-Methylhexanoic acid
Ensaio
97%
p.e.
109-112 °C/10 mmHg (lit.)
densidade volumétrica
0.921 g/mL
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-6(2)4-5-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
DIVCBWJKVSFZKJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
110.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)