fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
140 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; cheesy; waxy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7(2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
NKBWMBRPILTCRD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?