Documentos Principais
W329118
Sigma-Aldrich
γ-Butirolactona
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
γLactona de ácido hidroxibutírico, GBL, Lactona de ácido 4-hidroxibutírico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
86.09
Número FEMA:
3291
Beilstein:
105248
Número CE:
Conselho da Europa nº:
615
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.006
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
851 °F
Lim. expl.
16 %
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
204-205 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
caramel; creamy; fatty; oily
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
chave InChI
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, 4-hydroxybutanoic acid lactone, CAS Registry Number 96-48-0.: A comprehensive safety assessment of 4-hydroxybutanoic acid lactone as a fragrance ingredient, evaluating its toxicological profile and safe usage levels (Api et al., 2019).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Precursor do ácido γ-hidroxibutírico (GHB). Ele bloqueia a liberação de dopamina bloqueando o fluxo de impulsos em neurônios dopaminérgicos. Pré-tratamento com γ-butirolactona permite a detecção de liberação de dopamina induzida por autorreceptor.
Precursor do ácido γ-hidróxibutírico (GHB); bloqueia a liberação de dopamina.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Monica Blichowski et al.
Epilepsia, 56(7), 1081-1087 (2015-06-03)
Infantile spasms (or IS) is a catastrophic childhood epilepsy that is particularly prevalent in children with Down syndrome. Previously, we have shown that the Ts65Dn (Ts) mouse model of Down syndrome is a useful substrate upon which to develop an
Jagan N Thupari et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(14), 9498-9502 (2002-06-13)
C75, a known inhibitor of fatty acid synthase is postulated to cause significant weight loss through decreased hypothalamic neuropeptide Y (NPY) production. Peripherally, C75, an alpha-methylene-gamma-butyrolactone, reduces adipose tissue and fatty liver, despite high levels of malonyl-CoA. To investigate this
Tezcan Guney et al.
Organic letters, 15(3), 613-615 (2013-01-18)
The total synthesis of paracaseolide A, a valuable cell-cycle progression inhibitor, was accomplished in 8 steps from known compounds, with 6.6% overall yield. The synthetic strategy creates strong potential for diversification.
Géraldine Le Goff et al.
Journal of natural products, 76(2), 142-149 (2013-02-08)
Three novel hydrazides, geralcins C-E (1-3), were isolated from Streptomyces sp. LMA-545, together with MH-031 and geralcins A and B. This unusual family of compounds was isolated from liquid-state and agar-supported fermentation using Amberlite XAD-16 solid-phase extraction during the cultivation
Samuel K Kutty et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(23), 9517-9529 (2013-11-07)
Fimbrolides from marine algae have shown promising activity against quorum sensing (QS), a chief regulatory and communication system in bacteria controlling biofilm formation and virulence factor. Nitric oxide (NO) at sublethal concentration has also been reported to induce dispersal of