W293903
Isopropyl cinnamate
≥96%, FG
Sinônimo(s):
Isopropyl 3-phenylpropenoate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
p.e.
273 °C (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsam; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-10(2)14-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b9-8+
chave InChI
RGACABDFLVLVCT-CMDGGOBGSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W293903-1KG | |
W293903-SAMPLE | |
W293903-10KG | |
W293903-10KG-K | 4061834227465 |
W293903-1KG-K | 4061835566181 |
W293903-5KG | |
W293903-5KG-K | 4061835566198 |
W293903-SAMPLE-K | 4061837551512 |