Documentos Principais
W291218
Sigma-Aldrich
Piperonyl acetate
≥99%, FG
Sinônimo(s):
heliotropyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Número FEMA:
2912
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2068
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.220
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.5265 (lit.)
p.e.
150-151 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)12-5-8-2-3-9-10(4-8)14-6-13-9/h2-4H,5-6H2,1H3
chave InChI
PFWYHTORQZAGCA-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
D McGinty et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S358-S362 (2012-03-27)
A toxicologic and dermatologic review of piperonyl acetate when used as a fragrance ingredient is presented. Piperonyl acetate is a member of the fragrance structural group aryl alkyl alcohol simple acid esters (AAASAE). The AAASAE fragrance ingredients are prepared by
D J Wright et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 10(4), 265-270 (1980-04-01)
1. The metabolism of piperonylidene acetone, and the food additives piperonyl acetone, piperonyl acetate and piperonyl isobutyrate were studied in male rabbits after oral doses of 100 mg/kg. 2. Both piperonylidene acetone and piperonyl acetone were extensively excreted as 4-(3,4-methylenedioxyphenyl)-butan-2-ol
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W291218-5KG
W291218-100G4061837607677
W291218-1KG4061837607684
W291218-SAMPLE4061837607707