Key Documents
W287800
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid
natural, ≥99%, FG
Sinônimo(s):
α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Número FEMA:
2878
Beilstein:
1099647
Número CE:
Conselho da Europa nº:
672c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
8.038
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
~4 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 97 °C)
Ensaio
≥99%
pb
265 °C (lit.)
pf
76-78 °C (lit.)
densidade
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; honey; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
chave InChI
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
132 °C