W284831
Peppermint oil
terpeneless, FCC
Sinônimo(s):
Mentha piperita
About This Item
Produtos recomendados
conformidade reg.
FCC
FDA 21 CFR 182.20
atividade óptica
[α]20/D −29°, neat
origem
USA origin
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
215 °C (lit.)
densidade
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
Organoléptico
minty; camphoraceous
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?