Documentos Principais
W274003
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanone
≥95%, FG
Sinônimo(s):
Benzyl isobutyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2COCH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
176.25
Número FEMA:
2740
Número CE:
Conselho da Europa nº:
159
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.025
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
Impurezas
1.6% 4-methyl-1-phenyl-2-pentanol
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
p.e.
250-251 °C (lit.)
densidade
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
woody; spicy; sweet
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O/c1-10(2)8-12(13)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
chave InChI
DTYGTEGDVPAKDA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W274003-1KG-K4061837807008
W274003-100G
W274003-100G-K4061837806995
W274003-1G
W274003-1KG
W274003-25G
W274003-25G-K
W274003-SAMPLE
W274003-SAMPLE-K4061837807022