W353701
2,6-Dimethyl-4-heptanone
≥99%
Sinônimo(s):
Cognac heptanone, Diisobutyl ketone, Isovalerone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
4.9 (vs air)
pressão de vapor
1.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
745 °F
Lim. expl.
0.8-6.2 %, 100 °F
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
pb
165-170 °C (lit.)
densidade
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
banana; green; ethereal; fruity; pineapple
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?