273848
2,6-Dimethyl-4-heptanone
99%
Sinônimo(s):
Diisobutyl ketone, Isovalerone
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
745 °F
Lim. expl.
0.8-6.2 %, 100 °F
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
165-170 °C (lit.)
densidade
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
49 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
273848-100G | 4061826151761 |
273848-1L | |
273848-25G | 4061826151778 |
273848-5KG |