Documentos Principais
W272302
Sigma-Aldrich
Methyl β-naphthyl ketone
≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
2-Acetonaphthone, 2′-Acetonaphthone, 2-Acetylnaphthalene, Methyl 2-naphthyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
C10H7COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
Número FEMA:
2723
Beilstein:
774965
Número CE:
Conselho da Europa nº:
147
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.013
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥99%
p.e.
300-301 °C (lit.)
pf
52-56 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
orange; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
chave InChI
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Methyl β-naphthyl ketone can be used as a flavoring agent for its orange blossom like odor.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
334.4 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
168 °C - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dictionary of Food ingredients, 90-90 (2013)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W272302-5KG
W272302-SAMPLE
W272302-SAMPLE-K4061834355632
W272302-100G
W272302-100G-K4061834404750
W272302-1KG
W272302-1KG-K4061835565931
W272302-5KG-K