W272108
Methyl 4-methylvalerate
≥97%
Sinônimo(s):
Methyl isocaproate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
130.18
Número FEMA:
2721
Número CE:
Conselho da Europa nº:
322
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.432
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
p.e.
139-140 °C (lit.)
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
banana; fruity; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
KBCOVKHULBZKNY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?