Documentos Principais
639079
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-buten-2-ylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH2)2C=CCH3BO2
Número CAS:
Peso molecular:
113.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
173-178 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C(\C)B(O)O
InChI
1S/C5H11BO2/c1-4(2)5(3)6(7)8/h7-8H,1-3H3
chave InChI
ONHWZTRGTFWBIX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Synthesis of 8-alkenylboronpyrromethene dyes
  • Addition reactions with N-methyliminodiacetic acid or aromatic, heteroaromatic or aliphatic aldehydes
  • Arylation of methyl o-formylbenzoates
  • Synthesis of tert-butanesulfinyl α-branched allylic amines
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)