Documentos Principais
W270036
Sigma-Aldrich
Methyl cyclopentenolone hydrate
greener alternative
natural, 99%, FG
Sinônimo(s):
Methyl cyclopentenolone hydrate, 3-Methylcyclopentane-1,2-dione hydrate, Cyclotene hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
Número FEMA:
2700
Conselho da Europa nº:
758
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.056
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
99%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
104-108 °C
solubilidade
ethanol: soluble
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
caramel; maple
cadeia de caracteres SMILES
O.CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2.H2O/c1-4-2-3-5(7)6(4)8;/h4H,2-3H2,1H3;1H2
chave InChI
LDLRTLHIDXJSQW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl cyclopentenolone hydrate is reported to be present in some electronic cigarettes.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Aplicação
This material is found primarily as the enol form (CAS 80-71-7) in its pure, anhydrous state. Readily forms the diketone form (CAS 765-70-8) in solution.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cyclotene Hydrate, C6H8O2. H2O.
Fayle SE, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 54(3), 404-405 (1998)
Electronic cigarettes as a harm reduction strategy for tobacco control: a step forward or a repeat of past mistakes?.
Cahn Z & Siegel M.
Journal of Public Health Policy, 32(1), 16-31 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W270036-10KG-K4061834404736
W270036-1KG-K4061837516115
W270036-25KG-K4061834396901
W270036-SAMPLE-K4061834355601