W264504
Linalyl propionate
≥95%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Linalyl propanoate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
115 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fresh; citrus; floral
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OC(C)(CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C13H22O2/c1-6-12(14)15-13(5,7-2)10-8-9-11(3)4/h7,9H,2,6,8,10H2,1,3-5H3
chave InChI
WAQIIHCCEMGYKP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W264504-1KG | |
W264504-4KG | |
W264504-4KG-K | 4061834227328 |
W264504-9KG | |
W264504-1KG-K | 4061835565733 |
W264504-9KG-K | 4061833903704 |
W264504-SAMPLE | |
W264504-SAMPLE-K | 4061837515781 |