Documentos Principais
W255801
Sigma-Aldrich
2,3-Hexanedione
greener alternative
natural, 96%, FG
Sinônimo(s):
Acetyl butyryl
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2COCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Número FEMA:
2558
Beilstein:
1699896
Número CE:
Conselho da Europa nº:
152
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.018
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
96%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
128 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble (slightly soluble)
alcohol: soluble (soluble)
oil: soluble (soluble)
propylene glycol: soluble (soluble)
densidade
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
butter; caramel; creamy; sweet
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2,3-Hexanedione is a α-diketone flavoring agent reported in African star fruit, frozen and dried scallops.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Aplicação
  • Volatile organic compounds of the soil bacterium Bacillus halotolerans suppress pathogens and elicit defense-responsive genes in plants.: This study explores the role of volatile organic compounds, including 2,3-Hexanedione, produced by Bacillus halotolerans. It demonstrates how these compounds suppress pathogenic microbes and induce defense genes in plants, suggesting potential applications in biocontrol and agriculture (Rana et al., 2024).
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Chemical Reactivity and Respiratory Toxicity of the ?-Diketone Flavoring Agents: 2, 3-Butanedione, 2, 3-Pentanedione, and 2, 3-Hexanedione.
Morgan DL, et al.
Toxicologic Pathology, 44(5), 763-783 (2016)
Analysis of volatile components in frozen and dried scallops (Patinopecten yessoensis) by gas chromatography/mass spectrometry
Chung HY, et al.
Food Research International, 35(1), 43-53 (2002)
Molecular mechanism of hexane neuropathy: significant differences in pharmacokinetics between 2.3-, 2.4-, and 2.5-hexanedione.
K Iwasaki et al.
Industrial health, 22(3), 177-187 (1984-01-01)
Thomas R Zilz et al.
Toxicology, 231(2-3), 210-214 (2007-01-19)
The potential cytotoxicity of two hexanedione food additives (2,3 and 3,4 isomers) was evaluated in comparison with the neurotoxic hexane metabolite 2,5-hexanedione in the human SK-N-SH neuroblastoma line using the MTT assay to indicate mitochondrial dehydrogenase activity and flow cytometry
Michael D Coleman et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 102(1), 25-29 (2007-11-02)
The effects of the alpha-diketone derivatives 2,3- and 3,4-hexanediones were investigated in three non-neuronal cell lines (MCF7, HepG(2) and CaCo-2) as well as in the neuroblastoma line, SH-SY5Y. The MTT reduction assay was employed to determine the necrotic effects of
Protocolos
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W255801-1KG-K4061838093349
W255801-100G-K4061834404408
W255801-500G-K
W255801-SAMPLE-K4061834355397