Documentos Principais
8.18732
Sigma-Aldrich
2,3-Hexanedione
for synthesis
Sinônimo(s):
2,3-Hexanedione, propyl diketone, methylpropylglyoxal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
223-350-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
13 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
245 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.2-5.9 % (v/v)
p.e.
130 °C/1013 hPa
pf
-30 °C
temperatura de transição
flash point 28 °C
densidade
0.94 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Synthesis of alpha-hydroxy ketones and vicinal (R, R)-diols by Bacillus clausii DSM 8716 T butanediol dehydrogenase: This study explores the enzymatic reduction of 2,3-hexanedione to produce hydroxy ketones, providing insights into biocatalytic applications (Muschallik et al., 2020).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.934 - 0.940
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup