Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.41 (lit.)
p.e.
131 °C (lit.)
densidade
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
306932-25G | 4061826673164 |
306932-100G |