Documentos Principais
W248606
Sigma-Aldrich
Fenugreek absolute
natural, FG
Sinônimo(s):
Trigonella foenum-graecum oleoresin
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2486
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
herbaceous; sweet
grau:
FG
Halal
Kosher
natural
fonte biológica:
Trigonella foenum-graecum L.
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
Trigonella foenum-graecum L.
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
densidade
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
herbaceous; sweet
Nota de preparo
Extraction method: solvent extraction
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Thymol ≥98.5%
Sigma-Aldrich
T0501
Thymol
Saponin
Sigma-Aldrich
SAE0073
Saponin
Saponina for molecular biology, used as non-ionic surfactant
Sigma-Aldrich
47036
Saponina