W244910
Ethyl octanoate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Ethyl caprylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
pressão de vapor
0.02 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
p.e.
206-208 °C (lit.)
pf
−48-−47 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 1ml/4ml, clear, colorless (70% ethanol)
densidade
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
banana; fruity; floral; pineapple
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W244910-100G | |
W244910-100G-K | 4061837876783 |
W244910-4KG-K | 4061837876806 |
W244910-SAMPLE | |
W244910-1KG | |
W244910-1KG-K | 4061837876790 |
W244910-4KG | |
W244910-SAMPLE-K | 4061837876813 |