Documentos Principais
W255900
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Acid C6, Caproic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4COOH
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número FEMA:
2559
Beilstein:
773837
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
4 (vs air)
pressão de vapor
0.18 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.4161 (lit.)
p.e.
202-203 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
cheese; fatty; sour
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Determination of pesticide residues in soybeans using QuEChERS followed by deep eutectic solvent-based DLLME preconcentration prior to gas chromatography-mass spectrometry analysis.: This study presents a method for detecting pesticide residues in soybeans, involving the use of hexanoic acid in the extraction process, which enhances sensitivity and accuracy in residue analysis (Petrarca et al., 2024).
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W255900-25KG-K4061834396727
W255900-10KG-K4061834396710
W255900-1KG-K4061834365587
W255900-SAMPLE-K4061834355403