Key Documents
W244740
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
natural, 98%, FG
Sinônimo(s):
Ethyl pelargonate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
186.29
Número FEMA:
2447
Beilstein:
1759169
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.107
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
pb
119 °C/23 mmHg (lit.)
densidade
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
oily; nutty; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
chave InChI
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup