W220841
α-Isobutylphenethyl alcohol
98%
Sinônimo(s):
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; floral; herbaceous
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O/c1-10(2)8-12(13)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-13H,8-9H2,1-2H3
chave InChI
IUADYGVMSDKSMB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?