Documentos Principais
W208019
Sigma-Aldrich
Isoamyl octanoate
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
Isoamyl caprylate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
214.34
Número FEMA:
2080
Número CE:
Conselho da Europa nº:
401
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.120
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
descrição
mixture of isoamyl octanoate and 2-methylbutyl octanoate
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
267-268 °C
densidade
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
coconut; green; waxy; fruity; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-13(14)15-11-10-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
chave InChI
XKWSWANXMRXDES-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Natural occurrence: Scotch, whiskey, bourbon whiskey, wine, banana, apple and strawberry.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W208019-SAMPLE4061838190826
W208019-100G4061838179456
W208019-1KG4061834403647
W208019-4KG