Documentos Principais
V1708
Sigma-Aldrich
9-Vinylanthracene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H12
Número CAS:
Peso molecular:
204.27
Beilstein:
2041641
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
p.e.
61-66 °C/10 mmHg (lit.)
pf
62-65 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
chave InChI
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)