TRD3D0058
P-LENE 4 polypropylene 3D printing filament
natural, diam. 1.75 mm
About This Item
Produtos recomendados
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diâmetro
1.75 mm
peso
750 geach
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Pure PolyPropylene, keeps up to 95% of the characteristics of an injection molded part.
- Very high mechanical strength and toughness, wear proof and resistant to chemicals.
- Developed specifically for 3d printing: easy to use and an odourless composition.
Material Properties
- Density: 0.9 g/cm3
- H.D.T: 62 °C
- Vicat softening temperature: 107 °C
- Melting point: 132 °C
Aplicação
- Extruder (nozzle) temperature: 245 +/-10 °C
- Bed temperature: 100 +/-10 °C
- Print speed: 60 - 80 mm/s
- Fan: 50-100 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: LENEPATE
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)