TRD3D0032
UV729 ASA 3D Printing Filament
black hole, diam. 1.75 mm
About This Item
Produtos recomendados
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diâmetro
1.75 mm
peso
1 kgeach
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
- Developed specifically for outdoor applications; UV 729 can withstand sunlight
- Exceptional mechanical resistance
- Matte finish.
- The surface finish allows easier manipulation post processing
- Prints like an ABS, heated bed or enclosed chamber recommended
Material Properties
- Density: 1.08 g/cm3
- Tensile strengh at yield: 410 kg/cm2
- Flexural modulus: 19500 kg/cm2
- IZOD impact strength at 23 °C: 45 kg cm/cm
- IZOD impact strength at -30 °C: 6 kg cm/cm
- Heat deflection: 96 °C
- Vicat softening temperature: 94 °C
Aplicação
- Extruder (nozzle) temperature: 245 +/-10 °C
- Bed temperature: 100 +/-10 °C
- Print speed: 60-70 mm/s
- Fan: 0-20 %
- Minimum nozzle diameter: 0.4 mm
- Plate materials: glass with glue, kapton tape, etc.
Application Notes:
- Heated bed or enclosed chamber recommended
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)