TRD3D0036
G-PET PETG 3D Printing Filament
azul variocolor, diam. 1.75 mm
About This Item
Produtos recomendados
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diâmetro
1.75 mm
peso
1 kgeach
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
Descrição geral
- Resistant like ABS and low warping like PLA
- Odourless composition and low warping
- Good mechanical strength and toughness
- Obtain a shiny finish or get a translucent look with natural color
- Great chemical resistance, GPET is well suited for bottles and containers
Aplicação
- Extruder (nozzle) temperature: 240 +/-10 °C
- Bed temperature: 100 +/-10 °C
- Print speed: 60-70 mm/s
- Fan: 0-20 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: blue tape, kapton tape, etc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)