descrição
Graphite Content: 30-40 wt%
Solid content: 20-35%
Formulário
viscous liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
black
viscosidade
20-60 Pa.s(25 °C)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- Direct syringe extrusion into solid fibres or structures-can be extruded by hand or by machine, from any standard syringe.
- Dip-coating.
- Spin-coating.
- Casting.
- Fusing-separately produced solid 3D printing graphene objects can be joined via application of additional ink at points of contact.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
67 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Synthesis and Applications of Graphene Nanoribbons Synthesized
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901662-25ML | 4061834897866 |
901662-5ML | 4061834897880 |