Documentos Principais
THS01316
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
QuadraPure® IDA
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS 01316
Diâmetro
4 mm
Descrição geral
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informações legais
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)