Key Documents
Z767328
Microflex NeoPro® EC powder-free chloroprene gloves
size S
Sinônimo(s):
disposable glove
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
Materiais
(chloroprene gloves)
green
tamanho
S
descrição
ambidexterous
textured fingers
Características
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
embalagem
pack of 50 ea (boxes of 50)
fabricante/nome comercial
Microflex NEC-288-S
Comprimento
11.8 in. , cuff
espessura
6.3 mil , palm
8.3 mil , fingers
Descrição geral
Featureing an extended cuff, NeoPro® EC is the longest and thickest non-latex glove produced by Microflex. It uses a polychloroprene formulation to provide a secure grip along with exceptional protection from biological and chemical hazards inwet or dry conditions.
Informações legais
NeoPro is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)