Z536520
Microflex® NeoPro® powder-free chloroprene gloves
size 8‑8.5 L
Sinônimo(s):
disposable glove
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
green (chloroprene)
green gloves
tamanho
8‑8.5 L
esterilidade
non-sterile
non-sterile
Características
disposable
latex free
powder-free
embalagem
pack of 100 ea (boxes of 100)
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Microflex NPG-888-L
disponibilidade
not available in EU
C × espessura
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
Descrição geral
- Proprietary formulation provides exceptional film consistency
- Allows excellent manual dexterity and tactile sensitivity
- Fully textured for a more secure grip
- Synthetic chloroprene compound, not manufactured from natural rubber latex
- Ambidextrous with beaded, tear-resistant cuffs
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.13 mm (5.1 mil)
- Finger: 0.17 mm (6.7 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)